주요 문서
SRP0516
Sigma-Aldrich
GLS1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
GAC, GAM, GLS, GLS1, KGA, glutaminase, glutaminase transcript variant 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in E. coli
양식
frozen liquid
분자량
72.5 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... GLS(2744)
일반 설명
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)