주요 문서
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in E. coli
양식
frozen liquid
분자량
66 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... GLS2(27165)
일반 설명
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)