주요 문서
R6258
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115716
NACRES:
SB.52
기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
4.8 cm
크기
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)