주요 문서
B9900
Supelco
LC column replacement bed supports
column I.D. 1.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115716
NACRES:
SB.52
기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
1.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with flow adapter only.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)