기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
2.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.