주요 문서
SRP0147
Sigma-Aldrich
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
동의어(들):
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in FreeStyle 293-F cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
35 kDa
포장
pkg of 20 μg
제조업체/상표
Invitrogen
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRMT6(55170)
일반 설명
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
법적 정보
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)