SML3102
Ceftaroline fosamil acetate hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(2-((6R,7R)-2-Carboxy-7-((Z)-2-(ethoxyimino)-2-(5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylthio)thiazol-4-yl)-1-methylpyridinium acetate, hydrate, Ceftaroline fosamil acetate hydrate, PPI 0903 hydrate, PPI-0903 hydrate, PPI0903 hydrate, TAK 599 hydrate, TAK-599 hydrate, TAK599 hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CSC(SC(CS[C@@]3([C@@H]4NC(/C(C5=NSC(NP(O)(O)=O)=N5)=N\OCC)=O)[H])=C(N3C4=O)C(O)=O)=N2.CC([O-])=O
InChI
1S/C22H21N8O8PS4.C2H4O2/c1-3-38-26-13(16-25-21(43-28-16)27-39(35,36)37)17(31)24-14-18(32)30-15(20(33)34)12(9-40-19(14)30)42-22-23-11(8-41-22)10-4-6-29(2)7-5-10;1-2(3)4/h4-8,14,19H,3,9H2,1-2H3,(H4-,24,25,27,28,31,33,34,35,36,37);1H3,(H,3,4)/b26-13-;/t14-,1
InChI key
UGHHNQFYEVOFIV-VRDMTWHKSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.