분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUB-IN-1 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 850 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUB-IN-1 inhibits the proliferation (200-800 nM for 24 or 48h; LN229, U87MG, and T98G cells), invasion (500-800 nM for 48 or 96h; LN229 and T98G cells), and stemness (500-800 nM for 7 or 14 days; LN229 and T98G cells) in GBM cultures.
DUB-IN-1 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 850 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUB-IN-1 inhibits the proliferation (200-800 nM for 24 or 48h; LN229, U87MG, and T98G cells), invasion (500-800 nM for 48 or 96h; LN229 and T98G cells), and stemness (500-800 nM for 7 or 14 days; LN229 and T98G cells) in GBM cultures.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.