Quality Level
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
InChI key
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a respiratory chain inhibitor in neuronal cultures
- in organello ATP production assay in Trypanosoma brucei cells
- in respiration assay for papillary thyroid carcinoma (PTC) cell lines
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research