주요 문서
SML3942
Sigma-Aldrich
DUB-IN-2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
9-Ethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 2, DUBs Inhibitor 2, DUBs-IN-2, Deubiquitinase Inhibitor 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H9N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
275.26
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUBs-IN-2 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 280 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUBs-IN-2 inhibits the proliferation of gastric cancer (GC) cell NCI-N87 in cultures (IC50 = 480 nM post 3-day incubation) and NCI-N87-derived tumor growth in mice in vivo (2 mg/kg/d 5x per wk) by promoting HER-2 degradation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)