SML3681
ATM-3507
≥95% (HPLC)
동의어(들):
ATM 3507, [3-[[2,3-Dimethyl-1-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl][4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H46FN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
611.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
, Colorless to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
ATM-3507 is a potent anti-tropomyosin agent that disables Tpm3.1 containing actin filaments. It exhibits potent cytotoxic activity against multiple neuroblastoma cancer cell lines. ATM-3507 sensitizes cancer cells to anti-microtubule agents. ATM-3507 significantly prolonged mitotic arrest induced by anti-microtubule agent vinorelbine.
Potent anti-tropomyosin agent that disables Tpm3.1 containing actin filaments
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.