분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor for probing the engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.