SML3891
Letermovir
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4S)-2-{8-Fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-yl}acetic acid, AIC 246, AIC-246, AIC246
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H28F4N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
572.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106609
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)OC)N2[C@H](c3c(c(ccc3)F)N=C2N4CCN(CC4)c5cc(ccc5)OC)CC(=O)O
InChI
1S/C29H28F4N4O4/c1-40-20-6-3-5-19(16-20)35-11-13-36(14-12-35)28-34-27-21(7-4-8-22(27)30)23(17-26(38)39)37(28)24-15-18(29(31,32)33)9-10-25(24)41-2/h3-10,15-16,23H,11-14,17H2,1-2H3,(H,38,39)/t23-/m0/s1
InChI key
FWYSMLBETOMXAG-QHCPKHFHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Letermovir (AIC246) is an orally active, potent and selective human cytomegalovirus (HCMV) DNA terminase complex inhibitor that blocks HCMV replication (EC50 = 0.9-3.1 nM among 17 clinial HCMV isolates; EC50 = 1.6-3.9 nM against 6 AD169-derived drug-resistant variants) by interfering with viral DNA cleavage/packaging. Letermovir exhibits little potency toward MCMV (Smith), RCMV (Maastricht), VZV (Oka), HSV-1 (166v VP22-GFP), HSV-2 (01-6332), HHV-6 (typeA-GS) or EBV (B95-8) (MCMV EC50 = 4.5 µM, all other EC50 >10 µM).
Orally active, potent and selective human cytomegalovirus DNA terminase complex inhibitor that interfers with HCMV DNA cleavage and packaging.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,Blood,spleen
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.