주요 문서
SML3066
Sigma-Aldrich
PFI-6N
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-Cyclopentyl-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)-N-methylisoxazole-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
357.40
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1)C2=CC(C(N(C3CCCC3)C)=O)=NO2)O)N(C)C
InChI key
CKEICVFLYGXFOP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PFI-6N is a structurally similar negative control compound for PFI-6 a potent and selective inhibitor of MLLT1/3.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)