SML3486
PFI-7N hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-((1s,4S)-4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((R)-1-phenylethylamino)acetamide hydrochloride, PFI-7 inactive control hydrochloride, PFI-7 negative control hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28N4O · xHCl
Molecular Weight:
376.49 (free base basis)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI key
ZQSHOYHCUAIUKX-QRQLOZEOSA-N
생화학적/생리학적 작용
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.