SML3095
SGC-BRDVIII-NC
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, SGC-SMARCA-BRDVIII inactive control, SGC-SMARCA-BRDVIII negative control, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H27N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
385.46
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H27N5O3/c1-20(2,3)28-19(26)25-11-9-24(10-12-25)16-13-15(22-23-18(16)21)14-7-5-6-8-17(14)27-4/h5-8,13H,9-12H2,1-4H3,(H2,21,23)
InChI key
YOBVMDSDYHOOLN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Inactive analog of and the negative control for the SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
SGC-BRDVIII-NC is an inactive analog of and the recommended negative control for the potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.