주요 문서
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H23N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
445.47
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
InChI
1S/C24H23N5O4/c1-15(2)29(24(32)18-7-8-19-20(11-18)33-13-22(30)27-19)12-16-3-5-17(6-4-16)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h3-11,14-15H,12-13H2,1-2H3,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
InChI key
HUIINGSTUYTZJL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)