SML2802
ATR-101
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1[[1[4(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]3[2,6di(propan2yl)phenyl]urea hydrochloride, ATR 101, ATR101, CI-984, N-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-N-[[1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]urea hydrochloride, Nevanimibe HCl, PD 132301 HCl, PD 132301-02, PD 132301-2, PD132301 HCl, PD132301-02, PD132301-2
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)C3(CCCC3)CNC(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C27H39N3O.ClH/c1-19(2)23-10-9-11-24(20(3)4)25(23)29-26(31)28-18-27(16-7-8-17-27)21-12-14-22(15-13-21)30(5)6;/h9-15,19-20H,7-8,16-18H2,1-6H3,(H2,28,29,31);1H
InChI key
SDOOGTHIDFZUNM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.