주요 문서
SML3122
Sigma-Aldrich
AZD3988
≥98% (HPLC)
동의어(들):
trans-4-[4-[[[5-[(3,4-Difluorophenyl)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]carbonyl]amino]phenyl]-cyclohexaneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H22F2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
456.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1F)NC2=NN=C(O2)C(NC3=CC=C(C=C3)[C@H]4CC[C@@H](CC4)CC(O)=O)=O
InChI
1S/C23H22F2N4O4/c24-18-10-9-17(12-19(18)25)27-23-29-28-22(33-23)21(32)26-16-7-5-15(6-8-16)14-3-1-13(2-4-14)11-20(30)31/h5-10,12-14H,1-4,11H2,(H,26,32)(H,27,29)(H,30,31)/t13-,14-
InChI key
NGEBYTLALFOQKI-HDJSIYSDSA-N
생화학적/생리학적 작용
orally available, potent and selective DGAT-1 inhibitor
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)