SML2758
Dapagliflozin propanediol monohydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol propanediol monohydrate, BMS 512148 propanediol hydrate, BMS-512148 propanediol hydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol monohydrate, Dapagliflozin propanediol hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +17 to +25, c = 1.0 in chloroform-d
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)Cc2ccc(cc2)OCC.O[C@H](CO)C.O
InChI
1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
InChI key
GOADIQFWSVMMRJ-UPGAGZFNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.