SML2804
Dapagliflozin
≥98% (HPLC), powder, SGLT2 inhibitor
동의어(들):
(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, BMS-512148
About This Item
추천 제품
제품명
Dapagliflozin, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D (+7.0° to +13.0°, c = 0.2 in methanol)
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=C(C=CC([C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)=C2)Cl
InChI
1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
JVHXJTBJCFBINQ-ADAARDCZSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.