SML3925
Liraglutide
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Arg34, Lys26-[Nε(γ-Glu[Nα-hexadecanoyl])]-GLP-1[7-37], H-His-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-N6-[N-(1-oxohexadecyl)-L-γ-glutamyl]-Lys-α-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Arg-Gly-Arg-Gly-OH, HAEGTFTSDVSSYLEGQAA-N6-[N-(1-oxohexadecyl)-L-γ-glutamyl]K-EFIAWLVRGRG, NN2211
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C172H265N43O51
CAS Number:
Molecular Weight:
3751.20
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
(Powder or Lyophilized powder or film)
색상
white to off-white
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-based incretin mimetic with enhanced in vivo stability and efficacy against type 2 diabetes and obesity.
Liraglutide (NN2211) is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-based incretin mimetic (cAMP stimulation EC50 = 61 nM vs 55 nM with GLP-1(7-37) using human GLP-1 receptor-expressing BHK cells), where GLP-1(7-37) sequence is modified with a Lys34-to-Arg substitution and a γ-Glu-C16 acylation on Lys26 for enhanced in vivo stability (plasma t1/2 in pigs post s.c. = 14 h vs 1.2 h with GLP-1(7-37)) and efficacy against type 2 diabetes and obesity (400 μg/kg/day s.c. in rats; 100-200 μg/kg bid or single 50-200 μg/kg i.v. in rats; 100 μg/kg bid or single 30-1000 μg/kg s.c. in mice; 2 μg/kg i.v. or 3.3 μg/kg/day s.c. in pigs).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.