SML1737
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI key
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.