SML3182
Eltrombopag
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(Z)-3′-(2-(1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4(5H)-ylidene)hydrazinyl)-2′-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 3′-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, SB 497115, SB-497115, SB497115
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H22N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
442.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C/2=O)C3=CC(C)=C(C=C3)C)C4=CC=CC(C(O)=O)=C4
생화학적/생리학적 작용
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Orally active, potent and selective thrombopoietin (Tpo) receptor (TpoR) agonist in vitro and in vivo.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.