SML0588
CP-94,253 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride, 3- (1,2,5,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-5-propoxypyrrolo[3, 2-b] pyridine hydrochloride, 5-Propoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride, CP-94253 hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.Cl.CCCOc1ccc2[nH]cc(C3=CCNCC3)c2n1
InChI
1S/C15H19N3O.2ClH/c1-2-9-19-14-4-3-13-15(18-14)12(10-17-13)11-5-7-16-8-6-11;;/h3-5,10,16-17H,2,6-9H2,1H3;2*1H
InChI key
HGFPLQPNCZQRLO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.