주요 문서
SML1289
Sigma-Aldrich
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9N2O3S · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
생화학적/생리학적 작용
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)