SML1474
Oxiconazole nitrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethanone (1Z)-O-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxime nitrate, 2′,4′-Dichloro-2-imidazol-1-ylacetophenone (Z)-[0-(2,4-dichlorobenzyl)oxime] nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H13Cl4N3O · HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
492.14
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C18H13Cl4N3O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-26-24-18(9-25-6-5-23-11-25)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11H,9-10H2;(H,2,3,4)/b24-18+;
InChI key
WVNOAGNOIPTWPT-NDUABGMUSA-N
생화학적/생리학적 작용
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis.
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis. Oxiconazole destabilizes Lanosterol 14-α demethylase (fungal cyctochrome P450 51).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.