분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
InChI key
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor.
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor. SB-268262 inhibits CGRP binding, and CGRP-mediated stimulation of adenylyl cyclase activity in human neuroblastoma cells with IC50 values of 240 and 830 nM, respectively.
특징 및 장점
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.