분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(C[C@@]2(O)CO[C@@H]([C@H]2CO)c3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-7-13(3-5-16(18)29)9-26(33)12-36-24(15(26)10-27)14-4-6-17(19(8-14)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
OXHVZEZYYQQCRJ-CTQTXEDXSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)