주요 문서
SMB00261
Sigma-Aldrich
(−)-Olivil 4″-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H34O12
CAS Number:
Molecular Weight:
538.54
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@](O)(Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)[C@@H]2CO
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-8-14(4-5-16(18)29)24-15(10-27)26(33,12-36-24)9-13-3-6-17(19(7-13)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
SXGSYHDLSPXCMU-CTQTXEDXSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)