주요 문서
PHL80079
β-Elemonic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(13α,14β,17α,20S)-3-Oxolanosta-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucalla-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucallic acid, Elemadienonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H46O3
CAS Number:
Molecular Weight:
454.68
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O3/c1-19(2)9-8-10-20(26(32)33)21-13-17-30(7)23-11-12-24-27(3,4)25(31)15-16-28(24,5)22(23)14-18-29(21,30)6/h9,20-21,24H,8,10-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,24?,28+,29?,30+/m0/s1
InChI key
XLPAINGDLCDYQV-XUWOXAENSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)