주요 문서
102288
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4COCH2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5968 (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
InChI key
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone is a colorless to yellow liquid or solid. 2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives show antiarrhythmic,spasmolytic and local anaesthetic activities.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)