S5069
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Dependent SOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Mitochodrial SOD, Anti-Mn-SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide Dismutase 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~24 kDa
종 반응성
rat, human
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using biotin/ExtraAvidin®-peroxidase staining of human heart sections
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using methanol-acetone-fixed rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using human HeLa mitochondria extract and a chemiluminescent detection reagent
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of rat brain and a chemiluminescent detection reagent
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SOD2(6648)
rat ... Sod2(24787)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable