S1451
Anti-Sox2 antibody, Mouse monoclonal
clone SOX2-6, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 2, Anti-SRY-related HMG-box gene 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SOX2-6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~35 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human NT2 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.