항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TUB 2.1, monoclonal
분자량
antigen 55 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
향상된 검증
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using human or chicken fibroblast cell extract
동형
IgG1
응용 분야
research pathology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Monoclonal Anti-b-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma TUB 2.1 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from a mouse immunized with purified rat brain tubulin.
특이성
면역원
애플리케이션
- Fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- Immunoblotting
- Immunofluorescence Analysis
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.