제품명
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~50 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Immunofluorescence.
- Immunocytochemistry.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable