분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1C=C(OCC2=NC=CC=C2)N=C3COC[C@@H](CC(C)(C)C)N31
InChI
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)9-14-11-23-12-15-20-16(8-17(22)21(14)15)24-10-13-6-4-5-7-19-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI key
QDIYOEYPJWXMRN-CQSZACIVSA-N
생화학적/생리학적 작용
Muscarinic metabotropic receptor mGluR5 ligand.
PF-06462894 is a muscarinic metabotropic receptor mGluR5 ligand.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.