분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
protect from light
under inert gas
색상
orange
solubility
H2O: 10 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
InChI key
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils) with greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils.
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils). It exhibits greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils, EC50 = 221 nM vs. EC50 = 786 nM (Ki for Aβ > 5,000 nM). BF-170 demonstrates fast clearance from the brain; clearly visualizes neurofibrillary tangles, neuropil threads, and paired helical filament-type neuritis. BF-70 may become one of the candidate compounds for in vivo imaging of tau pathology associated with Alzheimer′s disease and is a useful tool in distinguishing among tau and Aβ fibrils specifically in AD.
주의사항
Product is air sensitive, store under inert gas.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.