P4124
Anti-PM/Scl-100 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Autoantigen PM/Scl 2, Anti-EXOSC10, Anti-Exsosome Component 10, Anti-P100, Anti-PMSCL Autoantigen, 100-KD, Anti-PMSCL2, Anti-Polymyositis-scleroderma Overlap Syndrome Associated Autoantigen, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen 2, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen, 100 kDa
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~100 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable