생물학적 소스
synthetic (inorganic)
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99.5%
양식
powder
저장 조건
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
기술
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
색상
white
mp
370-425 °C
solubility
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
적합성
suitable for chromatography
suitable for derivatization
응용 분야
sample preparation
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
법적 정보
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Brain
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
프로토콜
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns