주요 문서
MTCM5430
MTC Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
동의어(들):
cell spreader
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.17
무균
sterile
포장
pack of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC Bio M5430
길이 × 너비
38 mm × 140 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
특징 및 장점
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)