material
polyester
white
포장
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
제조업체/상표
Diversified Biotech LTTI-2000
기술
PCR: suitable
길이 × 너비
1 5/8 in. × 5/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
애플리케이션
General purpose
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.