포장
roll of 2000
제조업체/상표
Diversified Biotech THER-1225
길이 × 너비
1 in. × 0.25 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Temperature resistant from -40°c to 150°c
- Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
- Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
- Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
- Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
- Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
- Works with most thermal transfer printers
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.