material
purple polypropylene rack
특징
45 x 15 mL
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS24318
길이 × 너비 × 높이
255 mm × 137 mm × 72 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Simple, easy action to open and close - expand and collapse when racks are needed. Designed to help organize 15 and 50 mL tubes. Imprinted grid aides quick retrieval. Stack racks in open or closed position. Saves space when racks are not in use! Robust polypropylene construction. Not recommended for cleaning in autoclave.
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
The Pop-Up Rack collapses for compact storage and “pops-up” for quick use, easy open and close.
특징 및 장점
- Constructed of polypropylene
- Easy to open and close
- Alphanumeric Identification for quick location and retrieval of tubes
- Stack racks in open or closed position
- Saves space when racks are not in use
- Not recommended for autoclaving
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.