주요 문서
Z756709
Scienceware® 50 mL tube holder
grip style, round blue polystyrene
동의어(들):
centrifuge tube holder, tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.51
material
round blue polystyrene
특징
Holds 1 x 50 mL tube
포장
bag of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18795-0001
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)