material
white POM
특징
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
포장
pk of 2
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120188
길이 × 너비 × 높이
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
크기 직경
4 wells × 12-30 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
특징 및 장점
- made from POM
- racks can be linked together for additional holding capacity
- open sides allow for label viewing
- flat base to hold tubes upright
- linked racks should be supported underneath when carrying
- available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
- autoclavable
법적 정보
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.