material
blue natural rubber
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20632C
길이 × 너비 × 높이
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
용량
~35 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
특징 및 장점
- Efficient one-handed operation
- Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
- Pinch release-valve for smooth liquid flow
- 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.