주요 문서
HS20632B
Pipette Filler
red natural rubber
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
red natural rubber
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20632B
길이 × 너비 × 높이
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
용량
~0.35 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
특징 및 장점
  • Efficient one-handed operation
  • Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
  • Pinch release-valve for smooth liquid flow
  • 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)