주요 문서
HS20630E
Rubber Bulb
capacity 150 mL, red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
red
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20630E
길이 × 외경 × 직경
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
특징 및 장점
  • Constructed of Natural Rubber
  • 150 mL volume 0.2 in hole dia. (6 mm hole dia.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)