material
white polystyrene
포장
pkg of 250 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120836
길이 × 너비 × 높이
25 mm × 8.9 mm × 7.5 mm
일반 설명
Ideal for microbalance weighing and/or distribution of very small amounts of sampling material. They are made out of anti-static polystyrene (food grade compliant) and have a holding capacity of approximately 500 μL.
특징 및 장점
- Easy to Handle
- Large tabs make boats easy to use, position and hold, especially with forceps
- Superb Sample Recovery
- Inert material enables the boat and contents to be added to solutions to aid 100% sample recovery, where protocols allow
- Anti-static properties prevent sample retention from static
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.